TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
11084669-2.5L 11084669-1L
MOLE11084669-2.5LEA 0 CHF
MOLE11084669-2.5L MOLE11084669-1L
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793