TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) analytisches Reagens, Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanolPolyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]etherAlkylphenylpolyethylenglycolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08603.2500EA 391 CHF
1.08603.2500 1.08603.1000 1.08603.6025
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) analytisches Reagens, Millipore®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: >200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9036-19-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR spectrum) passes test
pH value (10 g/l, H₂O, 20 °C) 5.0 - 8.0
Density (d 20/4) 1.064 - 1.067
Cloud point 63 - 69 °C
Ethylene oxide (GC) ≤30 ppm
Dioxane (GC) ≤20 ppm
Sulphated ash (600 °C) ≤0.2%
Water (acc. to Karl Fischer) ≤0.2%