TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
M143-1LEA 96.3 CHF
M143-1L M143-4L
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Proteomik-Qualität
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Nichtionische Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Siedepunkt: 200 °C (1013hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Cloud Point Report
Colour (APHA) ≤100
Peroxides None detectable
pH (5 %, Water) @25 °C 6,0 - 8,0
Protease None detectable