TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Reagenzqualität für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
0694-1LEA 89.3 CHF
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Reagenzqualität für die Biochemie
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Nichtionisch, enthält keine Ladung (Polyoxyethylene oder Alkyl-Glucoside). Nichtionische Detergenzien werden genutzt für in Lösung bringen von Membranproteinen, ohne die biologische Aktivität zu beeinflussen. Mildere Detergenzien sind ideal für Untersuchungen des Baus und der Funktion von Proteinen, weil sekundäre und tertiäre Strukturen intakt gehalten werden. Nichtionische Detergenzien trennen effizient hydrophile Proteine von hydrophoben transmembranen Proteinen.
Siedepunkt: >200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8
Color (APHA) ≤100