Polyethylenglycol 8.000, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Polyglycol 8.000
, Polyoxyethylen 8.000
, Polyethylenoxid 8.000
, PEG 8.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81294-1GEA
259
CHF
81294-1G
Polyethylenglycol 8.000, Supelco®
Polyethylenglycol 8.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 8000 g/mol Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa) Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |