Polyethylenglycol 8.000
Lieferant: Roth Carl
0263.1 0263.2 0263.3
ROTH0263.1EA 65.4 CHF
ROTH0263.1 ROTH0263.2 ROTH0263.3
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729