Polyethylenglycol 6.000, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Polyethylenoxid 6.000Polyglycol 6.000Polyoxyethylen 6.000PEG 6.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81293-1GEA 312 CHF
81293-1G
Polyethylenglycol 6.000, Supelco®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55…62 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2