Polyethylenglycol 6.000 für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Polyethylenoxid 6.000Polyglycol 6.000Polyoxyethylen 6.000PEG 6.000
442714KEA 99.1 CHF
442714K
Polyethylenglycol 6.000 für die Biochemie
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Siedepunkt: >250 °C
Melting Pt: 60…63 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum Passes test
Average molecular weight 5000 - 7000
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Absorbance (260 nm) (0,01 mol/l) Max. 0.2
Absorbance (280 nm) (0,01 mol/l) Max. 0.1