Polyethylenglycol 4.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 4,000
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 153 CHF
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polyethylenglycol 4.000
Polyethylenglycol 4.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…62 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568