Polypropylenglycol, M.W. ∼4,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192202500 192205000
ACRO192202500EA 32.2 CHF
ACRO192202500 ACRO192205000
Polypropylenglycol, M.W. ∼4,000
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
MW: 1025
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)