Polyethylenglycol 1500, Schuppen, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyms: PEG 1500, PEG 1,500
8.17005.5000 8.17005.9050
8.17005.5000EA 620 CHF
8.17005.5000 8.17005.9050
Polyethylenglycol 1500, Schuppen, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 44…48 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 260 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2