Polyethylenglycol 1.500
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: PEG 1500, PEG 1,500
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 53.9 CHF
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polyethylenglycol 1.500
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 44…48 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779609
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable