Mangan-Standardlösung, 10.000 mg/l Mn in verd. Salpetersäure (aus Mn(OAc)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455652HEA
371
CHF
455652H
455654J
Mangan-Standardlösung, 10.000 mg/l Mn in verd. Salpetersäure (aus Mn(OAc)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mangan-Standards
Mn(C₂H₃O₂)₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.