Gadolinium-Standardlösung, 1.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure (aus Gd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455362AEA
166.8
CHF
455362A
455364C
Gadolinium-Standardlösung, 1.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure (aus Gd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Gadolinium-Standards
Gd₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.