Dysprosium-Standardlösung, 1.000 mg/l Dy in verd. Salpetersäure (aus Dy₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455302LEA
145
CHF
455302L
455304N
Dysprosium-Standardlösung, 1.000 mg/l Dy in verd. Salpetersäure (aus Dy₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Dysprosium-Standards
Dy₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.