Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455204KEA 282 CHF
455204K 455202Y
Cäsium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cäsium-Standards
CsNO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.