Chrom-Standardlösung, Standard für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455242QEA 181 CHF
455242Q 455244S 455222M 85762.180 85762.270 455254U 455252S 455224X
Chrom-Standardlösung, Standard für die ICP, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.