Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 0,5 M Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19779.0100 1.19779.0500
1.19779.0100EA 62.3 CHF
1.19779.0100 1.19779.0500
Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 0,5 M Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST