lösung, 1000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19776.0100
1.19776.0500
1.19776.0100EA
41
CHF
1.19776.0100
1.19776.0500
lösung, 1000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST