Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform für ISA Typ S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Scientific
13372.BU
13372.BY
13372.BUEA
1280
CHF
13372.BU
13372.BY
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform für ISA Typ S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.04g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186