Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42678.BQ
42678.BU
42678.BY
42678.BQEA
1150
CHF
42678.BQ
42678.BU
42678.BY
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.85g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683