Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10062.BU
10062.BY
10062.CC
10062.BUEA
332
CHF
10062.BU
10062.BY
10062.CC
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.26g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186