Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
45057.H4
45057.G9
45057.H4EA
107
CHF
45057.H4
45057.G9
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.21g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |