Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) in wässriger Lösung (alkyl distribution C8-C16)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
263820010 263820025
ACRO263820010EA 169 CHF
ACRO263820010 ACRO263820025
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) in wässriger Lösung (alkyl distribution C8-C16)
Benzalkoniumchlorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145757
CAS-Nummer: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 49 to 52 % (based on M.W.= 352.5)
pH 6 to 9 (10 % in water)
Impurity ≤2 % Free amine + amine HCl (M.W.= 226/262.5)