Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Klumpen
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
36298.14
36298.22
36298.14EA
220
CHF
36298.14
36298.22
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Klumpen
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
For vacuum deposition
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |