Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
13967.H4
13967.H9
13967.H4EA
218
CHF
13967.H4
13967.H9
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.86g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |