Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: Acrylamid-Bis
A1577.1000EA 230 CHF
A1577.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Acrylamid-Bis (32:1)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III