Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 30% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: Acrylamid-Bis
A1672.1000EA 204 CHF
A1672.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 30% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Acrylamid-Bis (32:1)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III