Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43272.H4
43272.G9
43272.H9
43272.H4EA
206
CHF
43272.H4
43272.G9
43272.H9
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈1.75g/m
MDL No.: MFCD00801098