Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43269.H4
43269.H9
43269.H4EA
77.2
CHF
43269.H4
43269.H9
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%), Drahtform, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Kupfer-Nickel-Legierung (55:45 gew.%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.04g/m
MDL No.: MFCD00801098
Resistance alloy, negative lead for type J thermocouple