Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 30% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: Acrylamid-Bis
A4983.0500EA 154 CHF
A4983.0500
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 30% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III