Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 30% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: Acrylamid-Bis
A0951.1000EA 207 CHF
A0951.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 30% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Acrylamid-Bis (32:1)
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III