Acrylamid-Bisacrylamid (19:1) 40% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: Acrylamid-Bis
A3658.1000EA 297 CHF
A3658.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (19:1) 40% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III