(±)-3-Butin-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 34.1 CHF
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butin-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004541
CAS-Nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II