Milchsäure 90% 90, GPR RECTAPUR®, pure
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20356.298EA 97.8 CHF
20356.298 20356.323
Milchsäure 90% 90, GPR RECTAPUR®, pure
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Melting Pt: 53 °C
Dichte: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm