L(+)-Milchsäure 90% ∼90%, EMPROVE® EXPERT E270, BP, Ph. Eur., reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
1.00366.2500 1.00366.9025
1.00366.2500EA 359 CHF
1.00366.2500 1.00366.9025
L(+)-Milchsäure 90% ∼90%, EMPROVE® EXPERT E270, BP, Ph. Eur., reinst geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2