Milchsäure ≥80%
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: DL-Milchsäure
ROTH8460.2EA 180.7 CHF
ROTH8460.2 ROTH8460.1
Milchsäure ≥80%
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (20 hPa)
Dichte: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0