Milchsäure 10% in wässriger Lösung
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Gefahr
Synonyms: DL-Milchsäure
OXOISR0021HEA 87.8 CHF
OXOISR0021H OXOISR0021K
Milchsäure 10% in wässriger Lösung
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0