Stärke (aus Weizen)
Lieferant: Roth Carl
9447.1 9447.2
ROTH9447.1EA 40.2 CHF
ROTH9447.1 ROTH9447.2
Stärke (aus Weizen)
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6