Stärke (aus Weizen), Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11685.1000 1.11685.0250
1.11685.1000EA 84.7 CHF
1.11685.1000 1.11685.0250
Stärke (aus Weizen), Millipore®
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6