Stärke (aus Reis)
Lieferant: Roth Carl
9368.1 9368.2
ROTH9368.1EA 0 CHF
ROTH9368.1 ROTH9368.2
Stärke (aus Reis)
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6