Stärke (aus Maiskörnern)
Lieferant: Roth Carl
9444.1 9444.2
ROTH9444.1EA 55.8 CHF
ROTH9444.1 ROTH9444.2
Stärke (aus Maiskörnern)
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6