Stärke, löslich ISO zA, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
MQ100
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 87.7 CHF
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Stärke, löslich ISO zA, Millipore®
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878