Stärke, löslich analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 203 CHF
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Stärke, löslich analysis_for
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Melting Pt: 256…258 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test