Stärke (aus Kartoffel)
Lieferant: Roth Carl
ROTH9441.2EA 103.9 CHF
ROTH9441.2 ROTH9441.1
Stärke (aus Kartoffel)
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6