Färbeautomaten, Cellstain® 6
Lieferant: Tharmac
Cellstain®
THARJC651-30EA 12880 CHF
THARJC651-30
Färbeautomaten, Cellstain® 6
Objektträger-Färbeautomaten
Färbeautomat mit sechs Färbetrögen für alle Färbeprotokolle mit bis zu sechs verschiedenen Chemikalien (May-Grünwald-, Giemsa-, Wright-, Pappenheim-, Leishman-, Gram-Färbung).
  • Sechs vordefinierte Färbeprogramme
  • Programme durch Passwort geschützt
  • Sehr geringer Verbrauch an Färbemitteln und Reagenzien
  • Agitation und Abtropfzeit frei wählbar
  • Linearer Aufbau ermöglicht Vor- und Rücklauf des Objektträgerhalters
Geeignet für Färbemethoden der Hämatologie und Bakteriologie. Aufgrund seiner kompakter Größe kann der Automat unter einen Abzug gestellt werden; passende Tischabzugshaube zum Absaugen mindergefährlicher Schadstoffe beim Färben optional erhältlich.
Bestellinformation: Wird mit sechs Küvetten mit Deckel, einem Objektträgerhalter und einer gekürzten Küvette zum Be- und Entladen geliefert.