Agarose, Electran, Große Bandbreite, niedrige Schmelztemperatur für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
444153HEA 1990 CHF
444153H 444152G
Agarose, Electran, Große Bandbreite, niedrige Schmelztemperatur für die Elektrophorese
Agarose
Agarose niedriger Schmelztemperatur besitzt eine niedrige Polymerisations – und Schmelztemperatur, einen niedrigen Gehalt an Sulfat und eine hohe optische Transparenz. Sie ist sowohl für die Protein- und Nukleinsäureelektrophorese als auch für die Immobilisation von hitzeempfindlichen Substanzen (z.B. Bakterien, Hefen und eukariotischen Zellen) geeignet. Zusätzlich bietet der niedrige Schmelzpunkt der Agarose die Möglichkeit, Proteine und DNA ohne Denaturierung aus dem Gel zu extrahieren.
  • Free from DNases and RNases
Melting Pt: 60…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNA Bindung Keine
DNases, RNases Nicht nachgewiesen
Elektroendosmose (-Mr) Max 0.10
Schmelzpunkt (1,5%, Wasser) Max. 65 °C
Gelstärke (1,5%, Wasser) Min. 200 g/cm²
Gelierungstemperatur (1,5%, Wasser) Max. 26 - 30 °C
SO4 (Sulfat) Max. 0,1 %