Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA-Grad für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
438792UEA 170 CHF
438792U 438795A
Agarose (100 bp - 23 kb), Electran, DNA-Grad für die Elektrophorese
Agarose
Agarose DNA Qualität ist geeignet für die meisten Routine DNA Elektrophoresen. Für Applikationen mit höheren Anforderungen an das Produkt empfehlen wir Agarose molekularbiologischer Qualität
  • DNase und RNase frei
Melting Pt: 60…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNA Bindung Entspricht
Elektroendosmose (-Mr) 0,08 - 0,11
Gelierungstemperatur (1,5%, Wasser) 34 - 37 °C
Gelstärke (1,5%, Wasser) Min. 2300 g/cm²
Glührückstand Max. 1,0 %
Trocknungsverlust Max. 10,0 %