Agar
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Agar Agar
2266.1 2266.2 2266.3
ROTH2266.1EA 162 CHF
ROTH2266.1 ROTH2266.2 ROTH2266.3
Agar
Agar
Melting Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM