Agar, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Agar Agar
20768.235EA 84.9 CHF
20768.235 20768.292 20768.361
Agar, Pulver, TECHNICAL
Agar
Not suitable for microbiological purposes
Melting Pt: 90
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test